Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli ATP-dependent DNA helicase RecG Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ATP-dependent DNA helicase RecG, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_418109.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 948162 |
Nombre | ATP-dependent DNA helicase RecG Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16067410
|
enQuireBio™
QP7112-10UG |
10 μg |
440.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16007420
|
enQuireBio™
QP7112-50UG |
50 μg |
630.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057410
|
enQuireBio™
QP7112-100UG |
100 μg |
1070.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16087410
|
enQuireBio™
QP7112-200UG |
200 μg |
1765.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16097410
|
enQuireBio™
QP7112-500UG |
500 μg |
2360.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077410
|
enQuireBio™
QP7112-1MG |
1 mg |
3745.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_418109.1 | |
ATP-dependent DNA helicase RecG Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
948162 | |
Research Use Only | |
recG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKGRLLDAVP LSSLTGVGAA LSNKLAKINL HTVQDLLLHL PLRYEDRTHL YPIGELLPGV YATVEGEVLN CNISFGGRRM MTCQISDGSG ILTMRFFNFS AAMKNSLAAG RRVLAYGEAK RGKYGAEMIH PEYRVQGDLS TPELQETLTP VYPTTEGVKQ ATLRKLTDQA LDLLDTCAIE ELLPPELSQG MMTLPEALRT LHRPPPTLQL SDLETGQHPA QRRLILEELL AHNLSMLALR AGAQRFHAQP LSANDTLKNK LLAALPFKPT GAQARVVAEI ERDMALDVPM MRLVQGDVGS GKTLVAALAA LRAIAHGKQV ALMAPTELLA EQHANNFRNW FAPLGIEVGW LAGKQKGKAR LAQQEAIASG QVQMIVGTHA IFQEQVQFNG LALVIIDEQH RFGVHQRLAL WEKGQQQGFH PHQLIMTATP IPRTLAMTAY ADLDTSVIDE LPPGRTPVTT VAIPDTRRTD IIDRVHHACI TEGRQAYWVC TLIEESELLE AQAAEATWEE LKLALPELNV GLVHGRMKPA EKQAVMASFK QGELHLLVAT TVIEVGVDVP NASLMIIENP ERLGLAQLHQ LRGRVGRGAV ASHCVLLYKT PLSKTAQIRL QVLRDSNDGF VIAQKDLEIR GPGELLGTRQ TGNAEFKVAD LLRDQAMIPE VQRLARHIHE RYPQQAKALI ERWMPETERY SNA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |