Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L31 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L31, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8631-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005681
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_418371.1
50S ribosomal protein L31 Protein
Research Use Only
rpmE
Recombinant Protein
E. coli
MKKDIHPKYE EITASCSCGN VMKIRSTVGH DLNLDVCSKC HPFFTGKQRD VATGGRVDRF NKRFNIPGSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
948425
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol