Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S13 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8620-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005621
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_417757.1
30S ribosomal protein S13 Protein
Research Use Only
rpsM
Recombinant Protein
E. coli
ARIAGINIPD HKHAVIALTS IYGVGKTRSK AILAAAGIAE DVKISELSEG QIDTLRDEVA KFVVEGDLRR EISMSIKRLM DLGCYRGLRH RRGLPVRGQR TKTNARTRKG PRKPIKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947791
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol