Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Caveolin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Caveolin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9031-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16047491
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003296.1
Caveolin-1 Protein
Research Use Only
CAV1
Recombinant Protein
Yeast
MSGGKYVDSE GHLYTVPIRE QGNIYKPNNK AMAEEMSEKQ VYDAHTKEID LVNRDPKHLN DDVVKIDFED VIAEPEGTHS FDGIWKASFT TFTVTKYWFY RLLSALFGIP MALIWGIYFA ILSFLHIWAV VPCIKSFLIE IQCISRVYSI YVHTFCDPFF EAVGKIFSNI RINMQKET
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403980
200 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol