Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Annexin A13 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) Annexin A13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8980-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16027371
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003255.1
Annexin A13 Protein
Research Use Only
ANXA13
Recombinant Protein
Yeast
GNRHAKAKSH HGFDVDHDAK KLNKACKGMG TDEAAIIEIL SSRTSDERQQ IKQKYKATYG KDLEEVFKSD LSGNFEKTAL ALLDRPSEYD ARQLQKAMKG LGTDEAVLIE ILCTRTNKEI MAIKEAYQRL FDRSLESDVK ADTSGNLKAI LVSLLQANRD EGDDVDKDLA GQDAKDLYDA GDGRWGTDEL AFNEVLAKRS HKQLRATFQA YQILIDKDIE EAIEAETSGD LQKAYLTLVR CARDQEGYFA DRLYKSMKGT GTDEETLIHI IVTRAEVDLQ GIKAKFQEKY QKSLSDMVRS DTSGDFQKLL VALLH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403935
10 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol