Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-4 32kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-4 32kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP11637-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15947878
  • en la oferta / 500 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Dengue Envelope-4 32kDa Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Phosphate buffered saline, pH 7.4.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
His
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).