Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chinese Hamster Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein
A DNA sequence encoding the Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) Peroxiredoxin 1 / PRDX1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8117-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062761
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001233694.1
Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein
Research Use Only
PRDX1
Recombinant Protein
E. coli
MSSGNAKIGY PAPNFKATAV MPDGQFRDIC LSEYRGKYVV FFFYPLDFTF VCPTEIIAFS DRAEEFKKLN CQVIGASVDS HFCHLAWINT PKKQGGLGPM NIPLVSDPKR TIAQDYGVLK ADEGISFRGL FIIDDKGILR QITINDLPVG RSVDEILRLV QAFQFTDKHG EVCPAGWKPG SDTIKPDVQK SKEYFSKQK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100689332
500 μg
Not determined.
Full Length
Chinese Hamster
His
Tris-based buffer, 50% glycerol