Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Riboflavin-binding Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Riboflavin-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8851-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16006831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_990794.1
Riboflavin-binding Protein
Research Use Only
RBP
Recombinant Protein
E. coli
QQYGCLEGDT HKANPSPEPN MHECTLYSES SCCYANFTEQ LAHSPIIKVS NSYWNRCGQL SKSCEDFTKK IECFYRCSPH AARWIDPRYT AAIQSVPLCQ SFCDDWYEAC KDDSICAHNW LTDWERDESG ENHCKSKCVP YSEMYANGTD MCQSMWGESF KVSESSCLCL QMNKKDMVAI KHLLSESSEE SSSMSSSEEH ACQKKLLK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
396449
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Chicken
His
Tris-based buffer, 50% glycerol