Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Leptin Receptor Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin Receptor was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5755.00€
Especificaciones
Nombre | Leptin Receptor Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Chicken |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930799
|
enQuireBio™
QP12554-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920799
|
enQuireBio™
QP12554-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910799
|
enQuireBio™
QP12554-1MG |
1 mg |
5755.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Leptin Receptor Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chicken | |
Untagged | |
Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein was filter sterilized and stored at 4C (0.2 to 0.5 mg/ml) solution of Tris-HCl buffer, pH 9.0 with 150mM NaCl. |