Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine IL31 Protein
A cDNA sequence encoding the IL31 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 100302725 |
---|---|
Nombre | IL31 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | IL-31 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930369
|
enQuireBio™
QP12420-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910369
|
enQuireBio™
QP12420-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920369
|
enQuireBio™
QP12420-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
100302725 | |
Research Use Only | |
IL-31 | |
Canine | |
His | |
IL31 Canine protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IL31 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
SHMAPTHQLP PSDVRKIILE LQPLSRGLLE DYQKKETGVP ESNRTLLLCL TSDSQPPRLN SSAILPYFRA IRPLSDKNII DKIIEQLDKL KFQHEPETEI SVPADTFECK SFILTILQQF SACLESVFKS LNSGPQHHHH HH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |