Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis omcA Protein
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis omcA, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_219956.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 884216 |
Nombre | omcA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16037060
|
enQuireBio™
QP7018-10UG |
10 μg |
440.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077060
|
enQuireBio™
QP7018-50UG |
50 μg |
630.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027060
|
enQuireBio™
QP7018-100UG |
100 μg |
1070.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057060
|
enQuireBio™
QP7018-200UG |
200 μg |
1765.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067060
|
enQuireBio™
QP7018-500UG |
500 μg |
2360.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047060
|
enQuireBio™
QP7018-1MG |
1 mg |
3745.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_219956.1 | |
omcA Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
C. trachomatis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
884216 | |
Research Use Only | |
omcA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CCRIVDCCFE DPCAPIQCSP CESKKKDVDG GCNSCNGYVP ACKPCGGDTH QDAKHGPQAR GIPVDGKCRQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |