Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Botulinum neurotoxin type F Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum Botulinum neurotoxin type F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7209-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067720
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Botulinum neurotoxin type F Protein
Research Use Only
botF
Recombinant Protein
Yeast
MPVAINSFNY NDPVNDDTIL YMQIPYEEKS KKYYKAFEIM RNVWIIPERN TIGTNPSDFD PPASLKNGSS AYYDPNYLTT DAEKDRYLKT TIKLFKRINS NPAGKVLLQE ISYAKPYLGN DHTPIDEFSP VTRTTSVNIK LSTNVESSML LNLLVLGAGP DIFESCCYPV RKLIDPDVVY DPSNYGFGSI NIVTFSPEYE YTFNDISGGH NSSTESFIAD PAISLAHELI HALHGLYGAR GVTYEETIEV KQAPLMIAEK PIRLEEFLTF GGQDLNIITS AMKEKIYNNL LANYEKIATR LSEVNSAPPE YDINEYKDYF QWKYGLDKNA DGSYTVNENK FNEIYKKLYS FTESDLANKF KVKCRNTYFI KYEFLKVPNL LDDDIYTVSE GFNIGNLAVN NRGQSIKLNP KIIDSIPDKG LVEKIVKFCK SVIPRK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
C. botulinum
His
Tris-based buffer, 50% glycerol