Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Botulinum neurotoxin type D Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum Botulinum neurotoxin type D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9546-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16008461
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Botulinum neurotoxin type D Protein
Research Use Only
botD
Recombinant Protein
Yeast
MTWPVKDFNY SDPVNDNDIL YLRIPQNKLI TTPVKAFMIT QNIWVIPERF SSDTNPSLSK PPRPTSKYQS YYDPSYLSTD EQKDTFLKGI IKLFKRINER DIGKKLINYL VVGSPFMGDS STPEDTFDFT RHTTNIAVEK FENGSWKVTN IITPSVLIFG PLPNILDYTA SLTLQGQQSN PSFEGFGTLS ILKVAPEFLL TFSDVTSNQS SAVLGKSIFC MDPVIALMHE LTHSLHQLYG INIPSDKRIR PQVSEGFFSQ DGPNVQFEEL YTFGGLDVEI IPQIERSQLR EKALGHYKDI AKRLNNINKT IPSSWISNID KYKKIFSEKY NFDKDNTGNF VVNIDKFNSL YSDLTNVMSE VVYSSQYNVK NRTHYFSRHY LPVFANILDD NIYTIRDGFN LTNKGFNIEN SGQNIERNPA LQKLSSESVV DLFTKVCLRL TK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
C. botulinum
His
Tris-based buffer, 50% glycerol