Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Metalloproteinase inhibitor 4 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Metalloproteinase inhibitor 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6796-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045920
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001039336.1
Metalloproteinase inhibitor 4 Protein
Research Use Only
TIMP4
Recombinant Protein
Yeast
CSCAPAHPQQ HVCHSALAIR AKISSEKVVP ASTDPADPQK MIRYEIKQIK MFKGFEKVND IQYIYTPFDS SLCGVKLEAN SQKRYLLTGQ ILSDGKVFVH LCNYIEPWEN LSFLQRESLN HHYHLNCGCQ ITTCYAVPCT ISAPNECLWT DWLLERKLYG YQAQHYVCMK HVDGSCSWYQ GRLPLRKEFV DIIQP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
317694
200 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol