Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine IL10 / Interleukin-10 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) IL10 / Interleukin-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9204-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037841
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_776513.1
IL10 / Interleukin-10 Protein
Research Use Only
IL10
Recombinant Protein
Yeast
SRDASTLSDS SCIHLPTSLP HMLRELRAAF GKVKTFFQMK DQLHSLLLTQ SLLDDFKGYL GCQALSEMIQ FYLEEVMPQA ENHGPDIKEH VNSLGEKLKT LRLRLRRCHR FLPCENKSKA VEKVKRVFSE LQERGVYKAM SEFDIFINYI ETYMTTKMQK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
281246
1 mg
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol