Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Cathelicidin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Cathelicidin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7211-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037730
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_777252.1
Cathelicidin-4 Protein
Research Use Only
CATHL4
Recombinant Protein
E. coli
ILPWKWPWWP WRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
282166
500 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol