Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Agouti-signaling Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Agouti-signaling protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7635-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16069930
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_996674.1
Agouti-signaling Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
404192
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ASIP
Recombinant Protein
E. coli
HLAPEEKPRD ERNLKNNSSM NLLDFPSVSI VALNKKSKKI SRNEAEKKKR PSKRKAPMKN VARTRPPPPT PCVATRDSCK PPAPACCDPC AFCQCRFFRS ACSCRVLNPT C