Learn More
Heidolph Instruments Matraz receptor
For use with rotary evaporators
Marca: Heidolph Instruments 514-87000-00
191.81 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Descripción
- Con S 35/20
- Número de referencia 15-300-004-11: incluye válvulas de drenaje
- Incluido de serie en todos los modelos Hei-VAP Industrial
Especificaciones
Sin revestimiento | |
Matraz de evaporación | |
3000 mL |
Vidrio de borosilicato | |
S 35/20 | |
115/230 VAC |