Learn More
Heidolph Instruments Matraz receptor
For use with rotary evaporators
63.00€ - 210.00€
Especificaciones
Descripción Sin revestimiento
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Matraz de evaporación
Acabado del cuello S 35/20
Tensión 115/230 VAC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10137651
Ver documentos Detalles de la promoción
Heidolph Instruments
514-81000-00
100 mL Sin revestimiento
63.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10259601
Ver documentos Detalles de la promoción
Heidolph Instruments
514-85000-00
2000 mL Sin revestimiento
117.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10487051
Ver documentos Detalles de la promoción
Heidolph Instruments
514-87000-00
3000 mL Sin revestimiento
210.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • With S 35/20
  • Part number 15-300-004-11: includes drain valves
    • Included as a standard for all Hei-VAP Industrial models
Especificaciones
Especificaciones
Sin revestimiento
Matraz de evaporación
115/230 VAC
Vidrio de borosilicato
S 35/20