Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de receptor, rectos, con rosca GL
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
Toma y cono NS 19/26
Toma y cono NS 24/29
Toma y cono NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adaptadores de receptor conforme a DIN 12594
- Recto
- Con toma NS y cono NS
- Con punta de drenaje
- Conexión de vacío: rosca GL18
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Material | Vidrio Duran |
N.º de junta cónica estándar | Toma y cono NS 29/32 |
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de receptor, rectos, con rosca GL >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido