missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAT TWEAK R ELISA Kit

Rat TWEAK R quantitates rat TWEAK R in serum, plasma, supernatant.

Marca:  Invitrogen™ ERA58RB

Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16636523

  • 594.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-11-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Rat TWEAK R quantitates rat TWEAK R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat TWEAK R.

TWEAK es un miembro de la familia TNF y fue descrito por primera vez como un débil inductor de apoptosis al probar que esta molécula relativamente pequeña es una línea de células completamente transformada. Recientemente, se aisló un receptor de TWEAK mediante la clonación de una expresión de una célula HUVEC a una biblioteca de ADNc. TweakR es una pequeña proteína perteneciente a la superfamilia de receptores TNF. TweakR es capaz de intiar una señal proliferativa al unirse a TRAF1, 2 y 3. El ARNm de TweakR se regula al alza durante la regeneración tisular en la aorta y el hígado. También puede jugar un papel importante en la migración de las células vasculares y en la angiogénesis.
Especificaciones

Especificaciones

AI255180; C87282; CD266; FGF-inducible 14; Fgfrp2; Proteína 2 regulada por factor de crecimiento de fibroblastos; proteína 14 de respuesta inmediata inducible por factor de crecimiento de fibroblastos; proteína 2 regulada por factor de crecimiento de fibroblastos; FN14; miembro de la superfamilia del receptor TNF 12 A; Tnfrsf12a; miembro de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral 12 A; miembro de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral 12 A; TweakR; TWEAK-R; receptor de Tweak; receptor de Tweak; Proteína de transmembrana de tipo I Fn14
0,3 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl
CD266
4 h 45 min
De 0,3 a 80 ng/ml
Biotina
Suero
TNFRSF12A
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales