Learn More
Invitrogen™ RAT TWEAK R ELISA Kit
Rat TWEAK R quantitates rat TWEAK R in serum, plasma, supernatant.
676.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso | AI255180; C87282; CD266; FGF-inducible 14; Fgfrp2; Proteína 2 regulada por factor de crecimiento de fibroblastos; proteína 14 de respuesta inmediata inducible por factor de crecimiento de fibroblastos; proteína 2 regulada por factor de crecimiento de fibroblastos; FN14; miembro de la superfamilia del receptor TNF 12 A; Tnfrsf12a; miembro de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral 12 A; miembro de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral 12 A; TweakR; TWEAK-R; receptor de Tweak; receptor de Tweak; Proteína de transmembrana de tipo I Fn14 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,3 a 80 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,3 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17135899
|
Invitrogen™
ERA58RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16636523
|
Invitrogen™
ERA58RB |
96 pruebas |
676.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Rat TWEAK R quantitates rat TWEAK R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat TWEAK R.
TWEAK is a member of the TNF family and was first described as a weak inducer of apoptosis in demonstrate that this relatively small molecule is a fully transformed cell lines. Recently, a receptor for TWEAK was isolated by expression cloning from a HUVEC cell cDNA library. TweakR is a small protein belonging to TNF receptor super family. TweakR is capable of intiating a proliferative signal by binding to TRAF1, 2, and 3. TweakR mRNA is upregulated during tissue regeneration in the aorta and liver. It may also play a role in vascular cell migration and angiogenesis.Especificaciones
AI255180; C87282; CD266; FGF-inducible 14; Fgfrp2; Proteína 2 regulada por factor de crecimiento de fibroblastos; proteína 14 de respuesta inmediata inducible por factor de crecimiento de fibroblastos; proteína 2 regulada por factor de crecimiento de fibroblastos; FN14; miembro de la superfamilia del receptor TNF 12 A; Tnfrsf12a; miembro de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral 12 A; miembro de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral 12 A; TweakR; TWEAK-R; receptor de Tweak; receptor de Tweak; Proteína de transmembrana de tipo I Fn14 | |
0,3 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,3 a 80 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
TNFRSF12A | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
CD266 | |
4 h 45 min |