Learn More
Invitrogen™ Rat TIMP-2 ELISA Kit
Rat TIMP-2 quantitates rat TIMP-2 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ ERA54RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Rat TIMP-2 quantitates rat TIMP-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat TIMP-2.
Los TIMP-1 y TIMP-2 son enzimas inhibidoras de la familia de la metaloproteinasa de la matriz, y se cree que son de gran importancia en el mantenimiento de la integridad del tejido conectivo. El TIMP-2 muestra la mayor afinidad de unión tanto a las formas latentes (pro) como activas de colagenasa de 72 kDa tipo IV (también conocida como MMP-2 o gelatinasa A). Además, tiene afinidad por la forma activa de colagenasa de 92 kDa tipo IV (también conocida como MMP-9 o gelatinasa B). El TIMP-2 inhibe la invasividad proteolítica de las células tumorales y las células trofoblastos placentales normales.Especificaciones
Inhibidor de colagenasa; CSC-21 K; D11Bwg1104e; DDC8; inhibidor de metaloproteinasa 2; Precursor del inhibidor de metaloproteinasa; inhibidor de metaloproteinasa TIMP-2; similar al inhibidor de metaloproteinasa; proteína secretora testicular Li 57; TIMP 2; inhibidor de metaloproteinasa TIMP 2; Timp2; TIMP-2; proteína TIMP-2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa-2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa-2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa 2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa 2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa 2 | |
20 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
TIMP2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 20 a 5000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P30121 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
TIMP2 | |
4 h 45 min |