missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Rat TIMP-2 ELISA Kit
Rat TIMP-2 quantitates rat TIMP-2 in serum, plasma, supernatant.
678.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso | Inhibidor de colagenasa; CSC-21 K; D11Bwg1104e; DDC8; inhibidor de metaloproteinasa 2; Precursor del inhibidor de metaloproteinasa; inhibidor de metaloproteinasa TIMP-2; similar al inhibidor de metaloproteinasa; proteína secretora testicular Li 57; TIMP 2; inhibidor de metaloproteinasa TIMP 2; Timp2; TIMP-2; proteína TIMP-2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa-2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa-2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa 2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa 2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa 2 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 20 a 5000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 20 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17195889
|
Invitrogen™
ERA54RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17195063
|
Invitrogen™
ERA54RB |
96 pruebas |
678.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Rat TIMP-2 quantitates rat TIMP-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat TIMP-2.
TIMP-1 and TIMP-2 are inhibitory enzymes of matrix metalloproteinase family, and are thought to be of great importance in the maintenance of connective tissue integrity. TIMP-2 shows the highest binding affinity to both the latent (pro) and active forms of 72 kDa Type IV collagenase (also known as MMP-2 or gelatinase A). It also has affinity for the active form of 92 kDa Type IV collagenase (also known as MMP-9 or gelatinase B). TIMP-2 inhibits the proteolytic invasiveness of tumor cells and normal placental trophoblast cells.Especificaciones
Inhibidor de colagenasa; CSC-21 K; D11Bwg1104e; DDC8; inhibidor de metaloproteinasa 2; Precursor del inhibidor de metaloproteinasa; inhibidor de metaloproteinasa TIMP-2; similar al inhibidor de metaloproteinasa; proteína secretora testicular Li 57; TIMP 2; inhibidor de metaloproteinasa TIMP 2; Timp2; TIMP-2; proteína TIMP-2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa-2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa-2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa 2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa 2; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa 2 | |
20 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
TIMP2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
TIMP2 | |
4 h 45 min |
De 20 a 5000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P30121 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |