Learn More
Invitrogen™ Rat Notch-2 ELISA Kit
Rat Notch-2 quantitates rat Notch-2 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ ERA45RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Rat Notch-2 quantitates rat Notch-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat Notch-2.
La proteína homóloga a notch del locus neurogénico 2 (NOTCH2) es una proteína de la vía de señalización Notch altamente conservada. La NOTCH2 es una proteína transmembrana de tipo 1 con un dominio extracelular formado por múltiples repeticiones del factor de crecimiento epidérmico (EGF) y un dominio intracelular formado por múltiples tipos de dominios diferentes. La NOTCH2 funciona como receptor de los ligandos unidos a la membrana Jagged1, Jagged2 y Delta1 para regular la determinación del destino celular. Los defectos en la NOTCH2 son la causa del síndrome de Alagille tipo 2 (ALGS2). El síndrome de Alagille es un trastorno multisistémico autosómico dominante que se define clínicamente por la escasez de conductos biliares hepáticos y colestasis en asociación con manifestaciones cardíacas, esqueléticas y oftalmológicas. Hay rasgos faciales característicos y una afectación clínica menos frecuente de los sistemas renal y vascular.Especificaciones
AGS2; AI853703; HJCYS; hN2; Motch B; N2; N2ECD; N2ICD; proteína notch homólogo de locus neurogénica 2; notch 2; truncamiento extracelular Notch 2; dominio intracelular Notch 2; homólogo de gen Notch 2; homólogo de Notch 2; NOTCH2 | |
0,14 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
NOTCH2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,14 a 25 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9QW30 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
NOTCH2 | |
4 h 45 min |