missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Rat Notch-2 ELISA Kit
Rat Notch-2 quantitates rat Notch-2 in serum, plasma, supernatant.
678.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso | AGS2; AI853703; HJCYS; hN2; Motch B; N2; N2ECD; N2ICD; proteína notch homólogo de locus neurogénica 2; notch 2; truncamiento extracelular Notch 2; dominio intracelular Notch 2; homólogo de gen Notch 2; homólogo de Notch 2; NOTCH2 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,14 a 25 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,14 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17195879
|
Invitrogen™
ERA45RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17115063
|
Invitrogen™
ERA45RB |
96 pruebas |
678.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Rat Notch-2 quantitates rat Notch-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat Notch-2.
Neurogenic locus notch homolog protein 2 (NOTCH2) is a highly conserved Notch signaling pathway protein. NOTCH2 is a type 1 transmembrane protein with an extracellular domain consisting of multiple epidermal growth factor-like (EGF) repeats, and an intracellular domain consisting of multiple, different domain types. NOTCH2 functions as a receptor for membrane-bound ligands Jagged1, Jagged2 and Delta1 to regulate cell-fate determination. Defects in NOTCH2 are the cause of Alagille syndrome type 2 (ALGS2). Alagille syndrome is an autosomal dominant multisystem disorder defined clinically by hepatic bile duct paucity and cholestasis in association with cardiac, skeletal, and ophthalmologic manifestations. There are characteristic facial features and less frequent clinical involvement of the renal and vascular systems.Especificaciones
AGS2; AI853703; HJCYS; hN2; Motch B; N2; N2ECD; N2ICD; proteína notch homólogo de locus neurogénica 2; notch 2; truncamiento extracelular Notch 2; dominio intracelular Notch 2; homólogo de gen Notch 2; homólogo de Notch 2; NOTCH2 | |
0,14 ng/mL | |
ELISA | |
Q9QW30 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
NOTCH2 | |
4 h 45 min |
De 0,14 a 25 ng/ml | |
Biotina | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
NOTCH2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |