Learn More
Invitrogen™ Rat IL-9 ELISA Kit
Rat IL-9 quantitates rat IL-9 in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ ERA34RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17195043
  • 678.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Rat IL-9 quantitates rat IL-9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat IL-9.
La interleucina 9 (IL-9) es producida por los linfocitos T helper 2 (Th2) activados. La IL-9 regula muchos tipos de células que participan en las respuestas clásicas del asma asociadas a Th2, incluidos los linfocitos B y T, los mastocitos, los eosinófilos y las células epiteliales. El ADNc de la IL-9 de ratón codifica una proteína precursora de 144 aminoácidos con un péptido señal de 18 aminoácidos que se escinde para formar la proteína madura rica en cisteína con una masa molecular de 14 kDa. La IL-9 nativa de ratón está muy glicosilada. Recientemente, se ha informado de que la TGF beta desempeña un papel importante en la diferenciación de las células T helper productoras de la IL-17 y de las células T reguladoras inducibles al reprogramar las células Th2 para que secreten la IL-9, impulsando así la diferenciación de las células Th9 directamente.
Especificaciones
Especificaciones
citoquina P40; homólogo del factor de crecimiento 40 de células T y mastocitos del ratón; HP40; Il9; IL-9; ILN; interleucina; interleucina 9; interleucina-9; P40; citoquina p40; factor de crecimiento de células T y mastocitos p40; factor de crecimiento de células T p40
0,45 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl
IL-9
4 h 45 min
De 0,45 a 100 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
Il9
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min