Learn More
Invitrogen™ Rat IL-9 ELISA Kit
Rat IL-9 quantitates rat IL-9 in serum, plasma, supernatant.
596.00€ - 2215.00€
Especificaciones
Número de acceso citoquina P40; homólogo del factor de crecimiento 40 de células T y mastocitos del ratón; HP40; Il9; IL-9; ILN; interleucina; interleucina 9; interleucina-9; P40; citoquina p40; factor de crecimiento de células T y mastocitos p40; factor de crecimiento de células T p40
Intervalo del ensayo De 0,45 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,45 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17175869
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
ERA34RBX5
5 x 96 pruebas
2215.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17195043
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
ERA34RB
96 pruebas
596.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Rat IL-9 quantitates rat IL-9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat IL-9.
Interleukin 9 (IL-9) is produced by activated T helper 2 (Th2) lymphocytes. IL-9 regulates many cell types involved in classical Th2-associated asthma responses, including B and T lymphocytes, mast cells, eosinophils, and epithelial cells. The mouse IL-9 cDNA encodes a 144 amino acid precursor protein with an 18 amino acid signal peptide that is cleaved to form the mature cysteine-rich protein with a molecular mass of 14 kDa. Native mouse IL-9 is heavily glycosylated. Recently, TGF beta has been reported to play an important role in the differentiation of IL-17-producing T helper cells and inducible regulatory T cells by reprogramming Th2 cells to secrete IL-9, thereby driving the differentiation of Th9 cells directly.
Especificaciones
Especificaciones
citoquina P40; homólogo del factor de crecimiento 40 de células T y mastocitos del ratón; HP40; Il9; IL-9; ILN; interleucina; interleucina 9; interleucina-9; P40; citoquina p40; factor de crecimiento de células T y mastocitos p40; factor de crecimiento de células T p40
0,45 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 0,45 a 100 ng/ml
Biotina
Suero
Il9
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl
IL-9
4 h 45 min