missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rat Gas 1 ELISA Kit

Rat Gas 1 quantitates rat Gas 1 in serum, plasma, supernatant.

Marca:  Invitrogen™ ERA18RBX5

Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17195849

  • 2215.00€ / cada uno

Fecha estimada de envío: 26-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Rat Gas 1 quantitates rat Gas 1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat Gas 1.

El gas 1, específico de la detención del crecimiento, desempeña un papel en la supresión del crecimiento. EL gas 1 bloquea la entrada en la fase S e impide el ciclado de las células normales y transformadas. El gas 1 es un gen supresor tumoral putativo.
Especificaciones

Especificaciones

AW554192; GAS1; Gas-1; específico de detención de crecimiento 1; específico de detención de crecimiento 1; gen específico de detención de crecimiento 1; proteína específica de detención de crecimiento 1
0,05 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
5 x 96 pruebas
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl
GAS1
4 h 45 min
De 0,05 a 10 ng/ml
Biotina
Suero
GAS1
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales