Learn More
Invitrogen™ Rat Gas 1 ELISA Kit
Código de producto. p-7219884
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17195849
Marca: Invitrogen™ ERA18RBX5
ELISA
Rat Gas 1 quantitates rat Gas 1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat Gas 1.
El gas 1, específico de la detención del crecimiento, desempeña un papel en la supresión del crecimiento. EL gas 1 bloquea la entrada en la fase S e impide el ciclado de las células normales y transformadas. El gas 1 es un gen supresor tumoral putativo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AW554192; GAS1; Gas-1; específico de detención de crecimiento 1; específico de detención de crecimiento 1; gen específico de detención de crecimiento 1; proteína específica de detención de crecimiento 1
Intervalo del ensayo De 0,05 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,05 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 683470
Símbolo de gen GAS1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo GAS1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min