Learn More
Invitrogen™ RANTES Human ELISA Kit
Measure levels of regulated upon activation, normal T-cell expressed and secreted (RANTES) in human serum, plasma, tissue extracts, urine and culture supernatant samples.
Marke: Invitrogen™ EHRNTS5
Weitere Details : Peso : 0.10000kg
Description
Assay RANTES (regulated upon activation, normal T-cell expressed and secreted) levels in human serum, plasma, tissue extracts, urine and culture supernatant samples with our Invitrgen™ Human RANTES ELISA Kits.
Reconoce el IP-10 natural y recombinante.Specifications
P13501 | |
2 pg | |
Biotina | |
Kit de ELISA | |
Sin reacción cruzada significativa con eotaxina humana, GROa, Groß, MIP-1a, MIP-1ß, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNa, IFNg, IL-1a, IL-1ß, Il-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, Il-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, Il-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, Il-17, TNFa, TNFß o RANTES de rata. | |
Humano | |
6352 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, Solución de parada, 55 ml | |
Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm | |
5 x 96 pruebas | |
1 μl de plasma; 1 μl de suero; 50 μl de sobrenadante; 50 μl de orina | |
Humano | |
3 h |
51,2-2000 pg/ml | |
Kit de ELISA para RANTES humano | |
ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente | |
Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero | |
5 x 96 pocillos de microplacas | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
D17S136E,RANTES,SCYA5,SIS-delta,SISd,TCP228,eoCP | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
CV del intraensayo <10 %; CV del interensayo <10 % | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |