Learn More
Invitrogen™ Human RANTES ELISA Kit
Descripción
The Human RANTES ELISA quantitates Hu RANTES in human serum, plasma, urine, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu RANTES. Principle of the method The Human RANTES solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Objetivo: RANTES humano natural y recombinante (reguladas en la activación, células T normales expresadas y secretadas)
Formato: ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente
Medición: Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Intervalo del ensayo: De 51,2 a 2000 pg/ml
Sensibilidad: < 2 pg/ml
Precisión: Intraensayo CV < 10 %; interensayo CV < 10 %
Tipos de muestras: Sobrenadante de cultivo celular, orina, suero, plasma (EDTA, citrato de sodio y heparina)
Tiempo total del ensayo: 3 horas
Tamaño de muestras: 50 μl
Especificidad: Sin reacción cruzada significativa con eotaxina humana, GROα, GROβ, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, Il-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, Il-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, Il-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, Il-17, TNFα o TNFβ o RANTES de rata
Incluye:los kits completos contienen placas de anticuerpos recubiertas previamente, anticuerpos de detección, tampones, diluyentes, patrones y sustratos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P13501 |
| Intervalo del ensayo | De 51,2 a 2000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 2 pg |
| Descripción | Kit de ELISA para RANTES humano |
| Conjugado | Biotina |
| Formato del kit de inmunoensayo | ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Orina, Plasma (EDTA, citrato, heparina), Sobrenadante de cultivo celular, Suero |
| Especificidad | Sin reacción cruzada significativa con eotaxina humana, GROa, GROß, MIP-1a, MIP-1ß, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNa, IFNg, IL-1a, IL-1ß, Il-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, Il-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, Il-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, Il-17, TNF |
| Suficiente para | Microplaca de 96 pocillos |
| Mostrar más |