Learn More
Invitrogen™ RAGE (STK30) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
624.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q9WVS4 |
---|---|
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | Kit de ELISA |
Familia de proteínas | Quinasa e inhibidores |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15445333
|
Invitrogen™
EMSTK30 |
96 pruebas |
624.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17155779
|
Invitrogen™
EMSTK30X5 |
5 × 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The Mouse RAGE (STK30) ELISA quantitates Ms RAGE in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms RAGE. Principle of the method The Mouse RAGE solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Able to phosphorylate several exogenous substrates and to undergo autophosphorylation.Especificaciones
Q9WVS4 | |
Biotina | |
Quinasa e inhibidores | |
Reactividad cruzada: Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30L de ratón, CD30, CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL- | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
26448 | |
< 12 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Otra investigación | |
RAGE1, Rage, Stk30 | |
1 h 20 min |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Mok de ratón | |
< 10 % | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |