Learn More
Shamrock™ Cinta de advertencia radioactiva
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Rojo, Amarillo
Tamaño de la unidad:
12 M
12 metros
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Tipo de producto | Cinta de advertencia radioactiva |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensions (LxW) | 12 x 25 mm |
| Longitud (métrico) | 12 mm |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
Título del producto
Shamrock™ Cinta de advertencia radioactiva >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido