Learn More
Fisherbrand™ Bandejas de radiación de plástico
Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y peligro biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y protección de superficies de laboratorio
76.20€ - 97.45€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Material | APET |
Tipo | Bandeja de peligro de radiación |
Para utilizar con | Banco de laboratorio |
Forma | Rectangulares |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12317247
|
Fisherbrand™
|
54 x 34 cm |
76.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12347247
|
Fisherbrand™
|
70 x 46 cm |
97.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Bandeja de peligro de radiación amarilla 34 x 54 cm
- Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y peligro biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y protección de superficies de laboratorio.
- Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
- Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Amarillo | |
Bandeja de peligro de radiación | |
Rectangulares |
APET | |
Banco de laboratorio |