Descripción
- Bandeja amarilla de riesgo de radiación de 34 x 54 cm
- Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y riesgo biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y la protección de superficies de laboratorio
- Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
- Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 54 x 34 cm |
| Color | Amarillo |
| Longitud (métrico) | 54 cm |
| Material | APET |
| Tipo | Bandeja de peligro de radiación |
| Anchura (métrico) | 34 cm |
| Para utilizar con | Banco de laboratorio |
| Forma | Rectangulares |