Learn More
Hamilton™ Non-Filtered Racked Pipette Tips
Delivering outstanding accuracy and precision, guaranteed.
Marca: Hamilton™ 68009-11
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Fabricado con polipropileno virgen químicamente resistente para una excelente claridad y superficies lisas.
- Preesterilizada y sin esterilizar
- 96 puntas a una gradilla
Especificaciones
300 μl | |
Sin filtro | |
No estéril | |
Polipropileno virgen |