Learn More
Hamilton™ Non-Filtered Racked Pipette Tips
Delivering outstanding accuracy and precision, guaranteed.
53.00€ - 106.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15365084
|
Hamilton™
68009-11 |
300 μl | No estéril |
86.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15395094
|
Hamilton™
68007-11 |
10 μl | No estéril |
87.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15305084
|
Hamilton™
68010-12 |
1000 μl | Estéril |
53.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15305094
|
Hamilton™
68008-12 |
200 μl | Estéril |
88.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15385094
|
Hamilton™
68007-12 |
10 μl | Estéril |
106.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Manufactured from chemically resistant virgin polypropylene for excellent clarity and smooth surfaces
- Pre-sterilized or non-sterile
- 96 tips to a rack
Especificaciones
Sin filtro |