Learn More
Invitrogen™ Rabbit IL-17A ELISA Kit
Rabbit IL-17A quantitates rabbit IL-17A in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ ER6RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Rabbit IL-17A quantitates rabbit IL-17A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rabbit IL-17A.
La interleucina 17A (IL-17A, CTLA-8) es una citocina derivada de linfocitos T CD4+ que favorece respuestas inflamatorias en las líneas de células y aumenta en la artritis reumatoide, el asma, la esclerosis múltiple, la psoriasis y el rechazo de trasplantes. IL-17A es un homodímero largo de 32 kDa unido por puentes de disulfuro que consiste en 136 aminoácidos y forma parte de una familia de seis especies de proteínas (IL-17A-17F) y señales a través del receptor de IL-17 (IL-17R/CDw217). Los linfocitos T CD4+ activados en sangre periférica producen niveles altos del homodímero IL-17A. IL-17A mejora la expresión de la molécula 1 de adhesión intracelular (ICAM-1) en fibroblastos humanos. En particular, IL-17A de humano también estimula las células epiteliales, endoteliales o fibroblásticas para secretar IL-6, IL-8, G-CSF y PGE2. En presencia de IL-17A de humano, los fibroblastos pueden sostener la proliferación de los progenitores hematopoyéticos de CD34+ e inducir la maduración en neutrófilos. IL-17A de ratón, rata y humano pueden inducir la secreción de IL-6 en las células estromales de ratón, lo que indica que todos los homólogos pueden reconocer el receptor de ratón. IL-17A regula las actividades de la NF-kappa B y de las cinasas de proteínas activadas por mitógenos, estimula la expresión de IL-6 y la ciclooxigenasa-2 (PTGS2/COX-2), y mejora la producción de óxido nítrico (NO).Especificaciones
CTLA8; Ctla-8; citoquina; antígeno asociado a los linfocitos T citotóxicos 8; proteína asociada a los linfocitos T citotóxicos 8; il 17; Il17; IL-17; Il17a; IL-17 A; ILN; interleucina; interleucina 17; Interleucina 17 (serina esterasa asociada a los linfocitos T citotóxicos 8); precursor de la interleucina 17; interleucina 17 A; interleucina 17 similar a A; interleucina-17; interleucina 17A; interleucina17 A; LOC100339322; R-IL-17-A | |
0,2 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl | |
Il-17 A | |
4 h 45 min |
de 0,2 a 50 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
IL17A | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |