Learn More
Invitrogen™ Rabbit IL-17A ELISA Kit
Código de producto. p-7219872
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17175839 5 x 96 pruebas cada uno
17195013 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17175839 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ER6RBX5
ELISA
Rabbit IL-17A quantitates rabbit IL-17A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rabbit IL-17A.
La interleucina-17A (IL-17A, CTLA-8) es una citoquina derivada de células CD4+ T que favorece respuestas inflamatorias en las líneas de células y es elevada en la artritis reumatoide, el asma, la esclerosis múltiple, la psoriasis y el rechazo de trasplantes. La IL-17A es un homodímero 32 kDa largo unido por puentes de disulfuro que consiste en 136 aminoácidos y forma parte de una familia de seis especies de proteínas (IL-17A-17F) y señales a través del receptor de IL-17 (IL-17R/CDw217). Las células CD4+ T activadas en sangre periférica producen niveles altos del homodímero IL-17A y la IL-17A también mejora la expresión de la molécula 1 de adhesión intracelular (ICAM-1) en fibroblastos humanos. En particular, la IL-17A humana también estimula las células epiteliales, endoteliales o fibroblásticas para secretar IL-6, IL-8, G-CSF y PGE2. En presencia de IL-17A humana, los fibroblastos pueden sostener la proliferación de los progenitores hematopoyéticos de la CD34+ e inducir la maduración en neutrófilos. La IL-17A de ratón, rata y humana pueden inducir la secreción de IL-6 en las células estromales del ratón, lo que indica que todos los homólogos pueden reconocer el receptor del ratón. LA IL-17A regula las actividades de la NF-kappa B y de las quinasas de proteínas activadas por mitógenos, estimula la expresión de la IL-6 y la ciclooxigenasa-2 (PTGS2/COX-2), y mejora la producción de óxido nítrico (NO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CTLA8; Ctla-8; citoquina; antígeno asociado a los linfocitos T citotóxicos 8; proteína asociada a los linfocitos T citotóxicos 8; il 17; Il17; IL-17; Il17a; IL-17 A; ILN; interleucina; interleucina 17; Interleucina 17 (serina esterasa asociada a los linfocitos T citotóxicos 8); precursor de la interleucina 17; interleucina 17 A; interleucina 17 similar a A; interleucina-17; interleucina 17A; interleucina17 A; LOC100339322; R-IL-17-A
Intervalo del ensayo de 0,2 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 100339322
Símbolo de gen IL17A
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Il-17 A
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min