Learn More
RAB3IP/Rabin8 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 12321-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16819973
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The specific function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
RAB3IP/Rabin8
Polyclonal
Unconjugated
RAB3IP
Rab 3A interacting protein, Rab3A interacting protein, RAB3IP, Rabin 3, RABIN3, Rabin8, SSX2 interacting protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
117177, 216363
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q68EF0, Q96QF0
Rab3ip
RAB3IP/Rabin8 Fusion Protein Ag2974
20 μL
Primary
Mouse, Human