missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RAB3IP/Rabin8 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | RAB3IP/Rabin8 |
---|---|
Concentración | 0.29 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819973
|
Proteintech
12321-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809973
|
Proteintech
12321-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The specific function of this protein remains unknown.Especificaciones
RAB3IP/Rabin8 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q68EF0, Q96QF0 | |
117177, 216363 | |
RAB3IP/Rabin8 Fusion Protein Ag2974 | |
Primary | |
-20°C | |
RAB3IP |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Rab 3A interacting protein, Rab3A interacting protein, RAB3IP, Rabin 3, RABIN3, Rabin8, SSX2 interacting protein | |
Rab3ip | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |