Learn More
RAB10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 11808-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16809133
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
RAB10 belongs to the RAS superfamily of small GTPases. RAB proteins localize to exocytic and endocytic compartments and regulate intracellular vesicle trafficking.
Especificaciones
Especificaciones
RAB10
Polyclonal
Unconjugated
RAB10
RAB10, Ras related protein Rab 10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10890, 19325, 50993
-20°C
Liquid
Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P35281, P61026, P61027
Rab10
RAB10 Fusion Protein Ag2473
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat