Learn More
RAB10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | RAB10 |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819133
|
Proteintech
11808-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809133
|
Proteintech
11808-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
RAB10 belongs to the RAS superfamily of small GTPases. RAB proteins localize to exocytic and endocytic compartments and regulate intracellular vesicle trafficking.Especificaciones
RAB10 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P35281, P61026, P61027 | |
10890, 19325, 50993 | |
RAB10 Fusion Protein Ag2473 | |
Primary | |
-20°C | |
RAB10 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
RAB10, Ras related protein Rab 10 | |
Rab10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |