Learn More
(R)-(–)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina, ChiPros™ + 99 %, + 98 % ee, Thermo Scientific™
25.92€ - 231.00€
CAS | 23357-46-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H13N |
Peso molecular (g/mol) | 147.221 |
Número MDL | MFCD00671629 |
Clave InChI | JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N |
Sinónimo | r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, r-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, r-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthylamine, r-1-aminotetraline, tetralin-1alpha-amine, r-1-aminotetralin |
PubChem CID | 7058072 |
Nombre IUPAC | (1R)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina |
SMILES | C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
AplicacionesEl (R)-(–)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftilamina es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes. Las aminas quirales desempeñan un papel importante en la síntesis orgánica estereoselectiva. Se utilizan directamente como agentes de resolución, bloques de construcción o auxiliares quirales.
Solubilidad
Soluble en agua (6,91 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes.
23357-46-2 | |
147.221 | |
JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N | |
7058072 | |
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N |
C10H13N | |
MFCD00671629 | |
r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, r-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, r-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthylamine, r-1-aminotetraline, tetralin-1alpha-amine, r-1-aminotetralin | |
(1R)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina |
Especificaciones
(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine | |
1.035 | |
>110°C (230°F) | |
C10H13N | |
MFCD00671629 | |
Air Sensitive | |
Soluble in water (6.91g/L at 25°C). | |
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N | |
147.221 | |
147.22 |
23357-46-2 | |
118°C to 120°C (8 mmHg) | |
≥ 98 % ee | |
1.5645 | |
4231302 | |
r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, r-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, r-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthylamine, r-1-aminotetraline, tetralin-1alpha-amine, r-1-aminotetralin | |
JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N | |
(1R)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina | |
7058072 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes