Learn More
(R)-(–)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina, ChiPros™ + 99 %, + 98 % ee, Thermo Scientific™
Catalog Number 11313916
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
23357-46-2
C10H13N
147.221
MFCD00671629
JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N
r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, r-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, r-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthylamine, r-1-aminotetraline, tetralin-1alpha-amine, r-1-aminotetralin
7058072
(1R)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
23357-46-2
C10H13N
147.221
MFCD00671629
JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N
r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, r-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, r-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthylamine, r-1-aminotetraline, tetralin-1alpha-amine, r-1-aminotetralin
7058072
(1R)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El (R)-(–)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftilamina es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes. Las aminas quirales desempeñan un papel importante en la síntesis orgánica estereoselectiva. Se utilizan directamente como agentes de resolución, bloques de construcción o auxiliares quirales.
Solubilidad
Soluble en agua (6,91 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Densidad 1.035
Punto de ebullición 118°C to 120°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo ≥ 98 % ee
Índice de refracción 1.5645
Cantidad 1 g
Beilstein 4231302
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (6.91g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza ≥99%