Learn More
(R)-(–)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina, ChiPros™ + 99 %, + 98 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 11333916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333916 25 g 25 g
11313916 1 g 1 g
11323916 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17021.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El (R)-(–)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftilamina es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes. Las aminas quirales desempeñan un papel importante en la síntesis orgánica estereoselectiva. Se utilizan directamente como agentes de resolución, bloques de construcción o auxiliares quirales.
Solubilidad
Soluble en agua (6,91 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23357-46-2
Fórmula molecular C10H13N
Peso molecular (g/mol) 147.221
Número MDL MFCD00671629
Clave InChI JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, r-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, r-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthylamine, r-1-aminotetraline, tetralin-1alpha-amine, r-1-aminotetralin
PubChem CID 7058072
Nombre IUPAC (1R)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Densidad 1.035
Punto de ebullición 118°C to 120°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥98 %
Índice de refracción 1.5645
Cantidad 25 g
Beilstein 4231302
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (6.91g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza ≥99%