Learn More
Estimadores de agua QuickFit™
Los estimadores de agua QuickFit™ se utilizan para determinar el contenido de agua en los productos derivados del petróleo.
Marca:  Quickfit WE6/33/7
Detalles adicionales : Peso : 0.33000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15768127
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Complies with BS 756
  • Dean and Stark pattern receivers for the determination of the water content in petroleum products
  • For use with solvent entrainers which are lighter than water
  • Borosilicate glass with graduated tube
  • Receivers WE6/22/10T and WE6/33/10T are all fitted with PTFE GP Rotaflo™ stopcock for easy drainage
Especificaciones
Especificaciones
Water Estimators
Borosilicate Glass
7.5 mL
24/29 socket