Learn More
Estimadores de agua QuickFit™
Los estimadores de agua QuickFit™ se utilizan para determinar el contenido de agua en los productos derivados del petróleo.
96.90€ - 185.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15654474
|
Quickfit
WE6/33/10T |
10 ml | Toma 24/29 |
185.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15758127
|
Quickfit
WE6/22/10T |
10 mL | 19/26 socket |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15768127
|
Quickfit
WE6/33/7 |
7.5 mL | 24/29 socket |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Cumple con BS 756
- Receptores con patrón Dean y Stark para la determinación del contenido de agua en productos derivados del petróleo
- Para el uso con aditivos disolventes más ligeros que el agua
- Vidrio de borosilicato con tubo graduado
- Todos los receptores WE6/22/10T y WE6/33/10T están equipados con llave de paso PTFE GP Rotaflo™ para facilitar el drenaje
Especificaciones
Water Estimators | |
Borosilicate Glass |