Learn More
Estimadores de agua QuickFit™
Los estimadores de agua QuickFit™ se utilizan para determinar el contenido de agua en los productos derivados del petróleo.
Marca: Quickfit WE6/33/10T
175.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
Descripción
- Cumple con BS 756
- Receptores con patrón Dean y Stark para la determinación del contenido de agua en productos derivados del petróleo
- Para el uso con aditivos disolventes más ligeros que el agua
- Vidrio de borosilicato con tubo graduado
- Todos los receptores WE6/22/10T y WE6/33/10T están equipados con llave de paso PTFE GP Rotaflo™ para facilitar el drenaje
Especificaciones
Estimadores de agua | |
Vidrio de borosilicato | |
10 ml | |
Toma 24/29 |